Key Documents
8.43851
Sigma-Aldrich
3-Benzoylpyridine
≥98% (GC)
同義詞:
3-Benzoylpyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H9NO
CAS號碼:
分子量::
183.21
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
226-561-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
solid
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H9NO/c14-12(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-13-9-11/h1-9H
InChI 密鑰
RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3