重要文件
8.43833
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-methoxypropane
for synthesis
同義詞:
1-Chloro-3-methoxypropane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H9ClO
CAS號碼:
分子量::
108.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
252-919-3
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
25 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
205 °C (DIN 51794)
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
<-70 °C
轉變溫度
flash point 18 °C
密度
0.999 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClCCCOC
InChI
1S/C4H9ClO/c1-6-4-2-3-5/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
BQLHMMQUVJCTAN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 1.001
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
64.4 °F
閃點(°C)
18 °C