重要文件
8.43377
Sigma-Aldrich
DL-Tartaric acid
for synthesis
同義詞:
DL-Tartaric acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H6O6
CAS號碼:
分子量::
150.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
205-105-7
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
solid
自燃溫度
425 °C
pH值
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
198-204 °C
轉變溫度
flash point 210 °C
溶解度
215 g/L
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
410.0 °F - closed cup
閃點(°C)
210 °C - closed cup