重要文件
8.42025
Sigma-Aldrich
Trichloro(chloromethyl)silane
for synthesis
同義詞:
Trichloro(chloromethyl)silane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
183.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
216-316-9
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
liquid
bp
117-118 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 69 °C
密度
1.47 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCl
InChI
1S/CH2Cl4Si/c2-1-6(3,4)5/h1H2
InChI 密鑰
FYTPGBJPTDQJCG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
合成级
應用
Trichloro(chloromethyl)silane for synthesis. CAS 1558-25-4, molar mass 183.93 g/mol.
分析報告
Assay (GC, area%)≥ 95.5 %Identity (IR)passes test
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
156.2 °F
閃點(°C)
69 °C