重要文件
8.41741
Sigma-Aldrich
Diglycolic anhydride
for synthesis
同義詞:
Diglycolic anhydride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H4O4
CAS號碼:
分子量::
116.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
224-761-5
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥96.0% (acidimetric)
bp
240-241 °C/1013 hPa
mp
91-93 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C4H4O4/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H2
InChI 密鑰
PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3