重要文件
8.41642
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butene
for synthesis
同義詞:
4-Bromo-1-butene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H7Br
CAS號碼:
分子量::
135.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
225-937-4
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
轉變溫度
flash point 1 °C
溶解度
0.76 g/L
密度
1.33 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
InChI 密鑰
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.330 - 1.340
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
1 °C