841554
8.41554
同義詞:
Benzotrifluoride
1 of 10
Sigma-Aldrich
547948
α,α,α-三氟甲苯
F6001
氟苯
424765
1,3,5-三(三氟甲基)苯
H8706
六氟苯
M7200
均三甲苯
337064
(三氟甲氧基)苯
196851
1,3,5-三氟苯
126152
1,2-二氟苯
D102202
1,4-二氟苯
T63703
for synthesis
200
53 hPa ( 25 °C)
≥99% (GC)
liquid
650 °C
15000 mg/kg LD50, oral (Rat)>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
1.4-9.3 % (v/v)
(for synthesis)
100-103 °C/1013 hPa
-29 °C
flash point 12 °C
0.45 g/L (Hydrolysis)
1.197 g/cm3 at 20 °C
2-30°C
FC(F)(F)c1ccccc1
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Danger
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
3 - Flammable liquids
WGK 1
46.4 °F - closed cup
8 °C - closed cup
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 4
C26208
间氯三氟甲苯
C26402
对氯三氟甲苯
282316
全氟-1,3-二甲基环己烷
152692
4-溴三氟甲苯