重要文件
8.41439
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
for synthesis
同義詞:
2,4-Dichlorophenyl isocyanate, Isocyanic acid 2,4-dichlorophenyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H3Cl2NO
CAS號碼:
分子量::
188.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
220-040-4
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
crystals
bp
80 °C/1 hPa
mp
58-61 °C
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
InChI 密鑰
OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3