文件
152277
Sigma-Aldrich
对氯苯异氰酸酯
98%
同義詞:
4-氯苯异氰酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4NCO
CAS號碼:
分子量::
153.57
Beilstein:
386235
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.5618 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChI 密鑰
ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
4-Chlorophenyl isocyanate was used in the preparation of isothiocyanates.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A Convenient synthesis of isothiocyanates from primary nitroalkanes.
Synthetic Communications, 24(8), 1101-1105 (1994)