重要文件
8.41019
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzoic acid
for synthesis
同義詞:
4-Vinylbenzoic acid, Styrene-4-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H8O2
CAS號碼:
分子量::
148.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
214-053-4
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
powder
密度
1.30 g/cm3 at 20 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
相關類別
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3