重要文件
8.41018
Sigma-Aldrich
Ethyl salicylate
for synthesis
同義詞:
Ethyl salicylate, Salicylic acid ethyl ester, Ethyl-2-hydroxybenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H10O3
CAS號碼:
分子量::
166.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
204-265-5
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1 % (v/v)
bp
232 °C/1013 hPa
mp
1.3 °C
轉變溫度
flash point 100 °C
溶解度
0.25 g/L
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI 密鑰
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.128 - 1.132
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
212.0 °F
閃點(°C)
100 °C