重要文件
8.41016
Sigma-Aldrich
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol
≥98%
同義詞:
4-(2′-Pyridylazo)-resorcinol, 4-(2-Pyridinylazo)-1,3-dihydroxybenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H9N3O2
CAS號碼:
分子量::
215.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
214-528-6
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,16H,(H,12,14)/b13-9-
InChI 密鑰
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
一般說明
for synthesis
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3