重要文件
8.22321
Sigma-Aldrich
三溴化磷
for synthesis
同義詞:
三溴化磷, 溴化磷(III)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Br3P
CAS號碼:
分子量::
270.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352307
酶委員會索引編號:
232-178-2
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
2.9 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
折射率
n20/589 1.6945
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
密度
2.85 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
P(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
InChI 密鑰
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(银量法): ≥ 98.0 %
物质外观(目测):澄清至轻度浑浊
密度(d 20 °C/ 4 °C):2.870 - 2.890
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1