重要文件
8.22080
Sigma-Aldrich
di-Potassium phthalate
≥96%
同義詞:
di-Potassium phthalate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4-1,2-(COOK)2
CAS號碼:
分子量::
242.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
224-561-8
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥96%
形狀
powder
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[K+].[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C8H6O4.2K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
GOMCKELMLXHYHH-UHFFFAOYSA-L
一般說明
for synthesis
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3