重要文件
8.20982
Sigma-Aldrich
N-Phenylbenzylamine
for synthesis
同義詞:
N-Phenylbenzylamine, N-Benzylaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H13N
CAS號碼:
分子量::
183.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
203-100-4
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
crystals
bp
306-307 °C/19 hPa
mp
33-36 °C
轉變溫度
flash point 113 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
InChI 密鑰
GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Color (visual): colourless to brown
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 33 °C
Melting range (upper value): ≤ 38 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup