重要文件
8.20934
Sigma-Aldrich
Triethyl orthoacetate
for synthesis
同義詞:
Triethyl orthoacetate, Orthoacetic acid triethyl ester, 1,1,1-Triethoxyethane
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C(OC2H5)3
CAS號碼:
分子量::
162.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
201-112-4
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
3.4 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
455 °C
expl. lim.
0.9-7.0 % (v/v)
bp
142 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 39 °C
密度
0.8888 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C(OCC)(OCC)C)CC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.892
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
102.2 °F - Non-equilibrium method
閃點(°C)
39 °C - Non-equilibrium method