重要文件
8.20895
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenol
for synthesis
同義詞:
3-Nitrophenol, m-Nitrophenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H5NO3
CAS號碼:
分子量::
139.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
209-073-5
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
400 °C
效力
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
bp
194 °C/93 hPa
mp
95-98 °C
轉變溫度
flash point >100 °C
溶解度
insoluble 13.5 g/L
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
體積密度
640 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI 密鑰
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3