重要文件
8.20753
Sigma-Aldrich
氢化锂
for synthesis
同義詞:
氢化锂
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
HLi
CAS號碼:
分子量::
7.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352306
酶委員會索引編號:
231-484-3
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
效力
78 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reagent type: reductant
pH值
>7 (20 °C, 21 g/L in H2O)
mp
688 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
體積密度
290‑430 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Li.H/q+1;-1
InChI 密鑰
SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(气体容量法): ≥ 96.0 %
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1