重要文件
8.20698
Sigma-Aldrich
1,3-Indanedione
for synthesis
同義詞:
1,3-Indanedione, 1,3-Hydrindenedione, 1,3-Dioxoindane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6O2
CAS號碼:
分子量::
146.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
210-109-7
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥89.0% (GC)
形狀
powder
mp
129-132 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C1CC(=O)c2c1cccc2
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 89.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3