重要文件
8.20664
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-butanone
for synthesis
同義詞:
3-Hydroxy-2-butanone, Acetyl methyl carbinol, Acetoin
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CH(OH)COCH3)2
CAS號碼:
分子量::
176.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
147-148 °C/1013 hPa
mp
20 °C (Above 20°C conversion of dimer to monomer 15°C)
轉變溫度
flash point 45 °C
密度
1.012 g/cm3 at 20 °C
SMILES 字串
OC(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
InChI 密鑰
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
113.0 °F
閃點(°C)
45 °C