文件
8.20451
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
for synthesis
同義詞:
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4 D-acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH
CAS號碼:
分子量::
221.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
202-361-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.01 hPa
品質等級
200
300
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
solid
效力
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
160 °C/0.53 hPa
mp
134-137 °C
溶解度
0.3 g/L
密度
1.42 g/cm3 at 25 °C
體積密度
720 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 134 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2