重要文件
8.20243
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl disulfide
for synthesis
同義詞:
Di-tert-butyl disulfide, tert-Butyl disulfide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H18S2
CAS號碼:
分子量::
178.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
酶委員會索引編號:
203-734-1
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
2 hPa ( 38 °C)
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
效力
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8 % (v/v)
mp
-5 °C
轉變溫度
flash point 67 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
S(SC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
InChI 密鑰
BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.924
Identity (IR): passes test
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup