重要文件
8.20117
Sigma-Aldrich
Azelaic acid
for synthesis
同義詞:
Azelaic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H16O4
CAS號碼:
分子量::
188.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
204-669-1
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 178.3 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
效力
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10 g/kg LD50, skin (Rat)
bp
237 °C/20 hPa
mp
106-109 °C
轉變溫度
flash point 210 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[O-]C(=O)CCCCCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
410.0 °F - closed cup
閃點(°C)
210 °C - closed cup