重要文件
8.20082
Sigma-Aldrich
Aminoiminomethanesulfinic acid
for synthesis
同義詞:
Aminoiminomethanesulfinic acid, FormamidinesulfInic acid, Thiourea dioxide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HN=C(NH2)SO2H
CAS號碼:
分子量::
108.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
217-157-8
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
crystals
效力
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
反應適用性
reagent type: reductant
pH值
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
123 °C (decomposition)
溶解度
27 g/L
密度
1.68 g/cm3 at 20 °C
體積密度
850 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S](=O)(O)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
InChI 密鑰
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Lungs, Respiratory system
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1