重要文件
8.20024
Sigma-Aldrich
Ethylamine
(70% aqueous solution) for synthesis
同義詞:
Aminoethane, Monoethylamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
460 hPa ( 20 °C)
品質等級
200
300
形狀
liquid
自燃溫度
375 °C
效力
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
265 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.0-12.8 % (v/v)
pH值
>14 (20 °C in H2O)
bp
39 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
轉變溫度
flash point -26 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
應用
  • Exploring the Biomedical Potential of Terpenoid Alkaloids: Discusses the synthesis of terpenoid alkaloids, including the introduction of ethylamine, highlighting their structures and biomedical applications (X Wang, J Xin, L Sun, Y Sun, Y Xu, F Zhao, C Niu, S Liu - Molecules, 2024). Link.
分析報告
Assay (acidimetric): 68.0 - 72.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.812
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
-26 °C