重要文件
8.20022
Sigma-Aldrich
O-Ethylbenzoin
for synthesis
同義詞:
O-Ethylbenzoin, Benzoin ethyl ether, 2-Ethoxy-2-phenylacetophenone
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CHO(C2H5)COC6H5
CAS號碼:
分子量::
240.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
209-366-8
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
mp
59-61 °C (External MSDS)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CC)C(c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C16H16O2/c1-2-18-16(14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12,16H,2H2,1H3
InChI 密鑰
KMNCBSZOIQAUFX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3