重要文件
8.18702
Sigma-Aldrich
Bromoform
(stabilised with 2-methyl-2-butene) for synthesis
同義詞:
Bromoform, Tribromomethane, Methane tribromide, Methyl tribromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CHBr3
CAS號碼:
分子量::
252.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
200-854-6
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
7.5 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
效力
933 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
149.5 °C/1013 mbar
mp
9.2 °C
溶解度
3.2 g/L
密度
2.89 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI 密鑰
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area %): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
86.0 °F - closed cup
閃點(°C)
30 °C - closed cup