文件
8.18660
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-tert-butylamine
for synthesis
同義詞:
N-Benzyl-tert-butylamine, N-tert-Butylbenzylamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2NHC(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
163.26
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
222-179-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.07 hPa ( 53 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
效力
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-30--25 °C
轉變溫度
flash point 90 °C
溶解度
2 g/L
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3/p+1
InChI 密鑰
DLSOILHAKCBARI-UHFFFAOYSA-O
相關類別
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.895 - 0.897
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F
閃點(°C)
90 °C