重要文件
8.18587
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
for synthesis
同義詞:
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H14O2
CAS號碼:
分子量::
142.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
205-533-4
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
0.025 hPa ( 40.3 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
93-95 °C
溶解度
240 g/L
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(C)(C)C#CC(O)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,1-4H3
InChI 密鑰
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1