818369
8.18369
同義詞:
Semicarbazide hydrochloride
1 of 10
Sigma-Aldrich
S2201
氨基脲 盐酸盐
363634
氨基脲
Supelco
33656
T33405
硫代氨基脲
79560
磷钼酸 水合物
236314
对甲苯胺
W296600
吡啶
635928
丹磺酰肼
8.08653
Triphenylarsine
D199303
2,4-二硝基苯肼
200
solid
123 mg/kg LD50, oral (Rat)
1.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
175-177 °C (decomposition)
740 kg/m3
15-25°C
[Cl-].N(N)C(=O)N.[H+]
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Danger
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Bone
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號