重要文件
8.18053
Sigma-Aldrich
氰基硼氢化钠
for synthesis
同義詞:
氰基硼氢化钠, 氰基三氢硼酸钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CH3BNNa
CAS號碼:
分子量::
62.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352306
酶委員會索引編號:
247-317-2
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
powder
反應適用性
reagent type: reductant
mp
241-243 °C
轉變溫度
flash point 70 °C
密度
1.12 g/cm3 at 28 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[B+3].N#[C-].[H-].[H-].[H-]
InChI
1S/CN.B.Na.3H/c1-2;;;;;/q-1;+3;+1;3*-1
InChI 密鑰
IVGYREMSCQFSBM-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Protocols for Efficient Chemical Synthesis of N2‐Modified Guanosine Phosphate Derivatives:本文使用氰基硼氢化钠化学合成鸟苷磷酸衍生物,对于mRNA标记有重要作用,适于药物发现应用(A Senthilvelan et al., 2023)。
  • Synergistic Effect of Sodium Cyanoborohydride in Pb‐Sn Perovskite Solar Cells:本文使用氰基硼氢化钠作为钙钛矿太阳能电池界面的多功能还原剂,适用材料科学,尤其是能源相关应用(J Song et al., 2023)。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F
閃點(°C)
70 °C