文件
8.17068
SAFC
甲醛次硫酸氢钠水合物
stabilized with sodium carbonate
同義詞:
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
205-739-4
蒸汽壓力
2.68 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
pH值
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
63 °C
密度
1.8 g/cm3 at 20 °C
應用
pharma/biopharma processes
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
InChI 密鑰
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
相關類別
應用
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate is typically used as a preservative, antioxidant and stabilizer.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Muta. 2 - Repr. 2
安全危害
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1