重要文件
8.16142
Sigma-Aldrich
Dodecyltrimethylammonium chloride
for synthesis
同義詞:
Dodecyltrimethylammonium chloride, Lauryl trimethylammonium chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H34ClN
CAS號碼:
分子量::
263.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
203-927-0
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
solid
效力
200-1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
246 °C (decomposition)
密度
1 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
聯結
Replaces: DX2477
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3