文件
8.16020
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Serine
for synthesis
同義詞:
(S)-(+)-Serine, 3-Hydroxy-L-alanine, Ser
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H7NO3
CAS號碼:
分子量::
105.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
200-274-3
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
pH值
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
215-225 °C (decomposes)
溶解度
360 g/L
體積密度
570 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI 密鑰
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1