816011
8.16011
同義詞:
(S)-(-)-Phenylalanine, Phe, 2-Amino-3-phenylpropionic acid
1 of 10
Sigma-Aldrich
P2126
L-苯基丙氨酸
P1150000
苯丙氨酸
Millipore
1.07256
L-Phenylalanine
78019
P1751
D -苯丙氨酸
Supelco
PHR1100
P5482
5202
L-苯丙氨酸
T3754
L-酪氨酸
G7126
甘氨酸
<1 Pa ( 25 °C)
200
solid
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
275-283 °C (decomposition)
27 g/L
1.34 g/cm3 at 20 °C
580 kg/m3
2-30°C
[N+H3]C(Cc1ccccc1)C(=O)[O-]
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
酸
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 7
8.16019
(S)-(-)-Proline
90335
三乙基胺
113069
L-(-)-3-苯基乳酸
15480
Boc-Phe-OH
40541