重要文件
8.14998
Sigma-Aldrich
Isobornyl acetate
for synthesis
同義詞:
Isobornyl acetate, Acetic acid isobornyl ester, exo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H20O2
CAS號碼:
分子量::
196.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
204-727-6
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
0.13 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥94.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
440 °C (DIN 51794)
效力
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
運動黏度
4.53 cSt(40 °C)
bp
215 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 89 °C
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O([C@@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12-/m1/s1
InChI 密鑰
KGEKLUUHTZCSIP-JFGNBEQYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.984
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -4.0 - +2.0 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup