文件
8.14993
Sigma-Aldrich
3-Methylbutyl isovalerate
for synthesis
同義詞:
3-Methylbutyl isovalerate, Isopentyl isopentanoate, Isoamyl isovalerate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20O2
CAS號碼:
分子量::
172.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
211-536-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.8 hPa ( 20 °C)
品質等級
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
195 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 80 °C
溶解度
0.016 g/L
密度
0.855 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-8(2)5-6-12-10(11)7-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.852 - 0.857
Identity (IR): passes test
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
176.0 °F
閃點(°C)
80 °C