814811
8.14811
同義詞:
Tritolyl phosphate
1 of 10
Sigma-Aldrich
241288
磷酸三苯酯
268917
磷酸三甲苯酯
8.18606
磷酸三异丁酯
240494
磷酸三丁酯
8.21197
Triphenyl phosphate
234311
角鲨烷
538728
磷酸三乙酯
291102
增效醚
S3626
角鲨烯
Supelco
442829
0.04 hPa ( 25 °C)
200
liquid
flash point >200 °C
1.14 g/cm3 at 25 °C
2-30°C
[P](=O)(Oc3ccc(cc3)C)(Oc2ccc(cc2)C)Oc1ccc(cc1)C
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
磷酸盐
Warning
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號