重要文件
8.14750
Sigma-Aldrich
Octamethylcyclotetrasiloxane
for synthesis
同義詞:
Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethyltetrasiloxane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H24O4Si4
CAS號碼:
分子量::
296.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
209-136-7
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
400 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2400 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.4-11.7 % (v/v)
運動黏度
1.6 cSt(20 °C)
bp
176 °C/1013 hPa
mp
18 °C
轉變溫度
flash point 51 °C
溶解度
<0.001 g/L (Hydrolysis)
密度
0.95 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
InChI 密鑰
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Refractive index (n 25°/D): 1.394 - 1.395
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup