重要文件
8.14734
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethylpentene
(mixture of isomers) for synthesis
同義詞:
2,4,4-Trimethylpentene, Diisobutylene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H16
CAS號碼:
分子量::
112.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
酶委員會索引編號:
293-261-7
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
10 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥90.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
380 °C (DIN 51794)
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
運動黏度
0.55 cSt
bp
>98 °C/1013 hPa
mp
-106 °C
轉變溫度
flash point -12 °C
溶解度
<0.1 g/L
密度
0.72 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.716 - 0.720
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
10.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-12 °C - closed cup