重要文件
8.14720
Sigma-Aldrich
Diisobutyldimethoxysilane
for synthesis
同義詞:
Diisobutyldimethoxysilane, Eurenor
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H24O2Si
CAS號碼:
分子量::
204.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
0.75 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
255 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
188 °C/1025 hPa
mp
<-78 °C
轉變溫度
flash point 62 °C
密度
0.863 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Si](OC)(OC)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C10H24O2Si/c1-9(2)7-13(11-5,12-6)8-10(3)4/h9-10H,7-8H2,1-6H3
InChI 密鑰
NHYFIJRXGOQNFS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
143.6 °F
閃點(°C)
62 °C