重要文件
8.14609
Sigma-Aldrich
二硫化甲脒二盐酸盐
for synthesis
同義詞:
二硫化甲脒二盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H6N4S2 · 2HCl
CAS號碼:
分子量::
223.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
238-876-3
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
crystals
mp
175-179 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
S(S\C(=N/[H])\[N+H3])\C(=N\[H])\[N+H3].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C2H6N4S2.2ClH/c3-1(4)7-8-2(5)6;;/h(H3,3,4)(H3,5,6);2*1H
InChI 密鑰
BFJQSCVWXZOXGK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(银量法): ≥ 97.0 %
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3