重要文件
8.14599
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-valine
for synthesis
同義詞:
N-Acetyl-DL-valine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H13NO3
CAS號碼:
分子量::
159.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
221-321-4
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
mp
148 °C (External MSDS)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(C(C(C)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C7H13NO3/c1-4(2)6(7(10)11)8-5(3)9/h4,6H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI 密鑰
IHYJTAOFMMMOPX-UHFFFAOYSA-N
相關類別
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 149 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3