重要文件
8.14472
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-Borneol
for synthesis
同義詞:
(1S)-(-)-Borneol, L-Borneol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H18O
CAS號碼:
分子量::
154.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
207-353-1
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
powder
效力
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
205-208 °C
轉變溫度
flash point 66 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O[C@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10-/m1/s1
InChI 密鑰
DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in ethanol): -37.0 - -34.0 °
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
150.8 °F
閃點(°C)
66 °C