文件
8.14439
Sigma-Aldrich
2-Propylvaleric acid
for synthesis
同義詞:
2-Propylvaleric acid, Dipropylacetic acid, Valproic acid, 2-Propylpentanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H16O2
CAS號碼:
分子量::
144.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
202-777-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
效力
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1 % (v/v)
bp
220 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 111 °C
密度
0.905 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
相關類別
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
231.8 °F - closed cup
閃點(°C)
111 °C - closed cup