Key Documents
8.14410
Sigma-Aldrich
Azetidine
for synthesis
同義詞:
Azetidine, Trimethylene imine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H7N
CAS號碼:
分子量::
57.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
207-963-8
蒸汽壓力
237 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
轉變溫度
flash point -20 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-4-3-1/h4H,1-3H2
InChI 密鑰
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.844 - 0.847
Identity (IR): passes test