重要文件
8.14393
Sigma-Aldrich
戊二醛 溶液
(50% solution in water) for synthesis
同義詞:
1,5-戊二醛, 五碳双缩醛 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
OHC(CH2)3CHO
CAS號碼:
分子量::
100.12
Beilstein:
605390
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
NACRES:
NA.22
bp:
100.7 °C/1013 hPa
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
22 hPa ( 20 °C)
形狀
liquid
自燃溫度
395 °C
濃度
47.0-53.0% (hydrogensulfite method)
dilution
(for synthesis)
pH值
3.1-4.5 (20 °C in H2O)
運動黏度
12.75 cSt(25 °C)
bp
100.7 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
Assay (hydrogensulfit methode): 47.0 - 53.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.125 - 1.130
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F
閃點(°C)
71 °C