文件
8.14325
Sigma-Aldrich
Silver trifluoromethanesulfonate
for synthesis
同義詞:
Silver trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid silver salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CAgF3O3S
CAS號碼:
分子量::
256.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
220-882-2
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
356 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/CHF3O3S.Ag/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
相關類別
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3