重要文件
8.14126
Sigma-Aldrich
2-Mercaptobenzimidazole
for synthesis
同義詞:
2-Mercaptobenzimidazole, 2-Benzimidazolethiol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6N2S
CAS號碼:
分子量::
150.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352105
酶委員會索引編號:
209-502-6
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
自燃溫度
480 °C
效力
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
285-290 °C
溶解度
0.3 g/L
密度
1.42 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
InChI 密鑰
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
752.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 400 °C - closed cup