重要文件
8.14056
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) acetylacetonate
for synthesis
同義詞:
Ruthenium(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)ruthenium(III), Tris(pentane-2,4-dionato)ruthenium(III)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3C(O)=CHCOCH3)3Ru
CAS號碼:
分子量::
398.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
238-193-0
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
powder
mp
260 °C (External MSDS)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Ru].O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C
InChI
1S/3C5H8O2.Ru/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3H2,1-2H3;
InChI 密鑰
GNHBILLJFGEMKL-UHFFFAOYSA-N
相關類別
分析報告
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3